Learn More
JULABO™ AWC100 Compact Recirculating Cooling Bath
Codice prodotto. 11984788
Cambia vista
Click to view available options
Capacità di raffreddamento:
0.4 kW at 20°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità di raffreddamento Dimensione della confezione
11984788 0.4 kW at 20°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11984788 Fornitore JULABO™ N. del fornitore 9630100
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An extremely compact solution, designed to remove small heat loads from external systems such as from Peltier-elements.Designed specifically for applications where cooling water can be above ambient and where temperature control is secondary.
  • Hassle-free operation
  • Small footprint
  • Virtually noiseless
  • Easy to use
  • Economical
  • Increase ventilator speed by changing the switch for booster cooling on the rear of the unit.
  • Stage 0: normal cooling capacity, virtually noiseless.
  • Stage 1: higher cooling capacity, higher ventilator speed.
Specifica
Temperatura ambiente 5 to 35°C
Capacità (sistema metrico) 0.9 L
Certificazione/Conformità CE
Capacità di raffreddamento 0.4 kW at 20°C
Portata 2.9 L/min.
Da utilizzare con (apparecchiatura) For applications requiring little cooling performance
Gamma di temperatura 20°C to 40°C
Pressione max 0.2 bar
Modello AWC100
Lunghezza (sistema metrico) 34 cm
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Altezza (sistema metrico) 30 cm
Peso di spedizione (sistema metrico) 12.7 kg
Peso (sistema metrico) 11 kg
Electrical Requirements 115/230 V 60 Hz 1 A
Tensione 115/230 V
Frequenza 60 Hz