Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Recirculation Valve for Pressmatic PD-R Bottle Top Dispenser
Codice prodotto. 12457772
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
PD10P Bottle Top Dispenser
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12457772 PD10P Bottle Top Dispenser Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12457772 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 9995565
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-02-2027
Delivers the reagent used for priming back into the bottle.
Recirculation valve for Stuart™ Pressmatic R range
Specifica
Tipo Recirculation Valve
Da utilizzare con (apparecchiatura) PD10P Bottle Top Dispenser