Learn More
R&L Enterprises™ Bruciatore Reclu
Codice prodotto. 12862154 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12862154 125 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12862154
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An excellent solution for heating, sterilizing and combustion in the laboratory. R&L Enterprises™ Teclu Natural Gas Bunsen Burners are suitable for glass work and soldering.
  • Constructed with a gas control needle valve
  • A specially designed conical mixing chamber is incorporated, which allows the burner to give off a very hot flame
  • Gas and air mixing is regulated by adjusting the knurled wheel below the tube
  • Constructed using a heavy pressure diecast base painted in a chemically resistant blue acrylic finish
  • Tested for flame quality and leakage priior to packing
Specifica
Product Type Bruciatore Teclu
Tipo di gas Naturale/Metano, Natural Gas
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Diametro (sistema metrico) ingresso esterno 9 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per lavori con vetro e saldature
Altezza (sistema metrico) 125 mm
N. per confezione 1 ciascuno