Learn More
enQuireBio™ Recombinant A. victoria Aequorea victoria GFP Protein
Specifica
Specifica
| Nome | GFP Protein |
| Quantità | 100 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not determined. |
| Simbolo del gene | GFP |
| Lunghezza della proteina | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | A. victoria |
| Specie | E. coli |
| Tag proteine | His |
| Vedi altri risultati |