Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine ATF Protein
Recombinant Protein
137.00€ - 1060.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 280705 |
---|---|
Nome | ATF Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | TF |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15926128
|
enQuireBio™
QP11095-50MG |
50 mg |
137.00€
50mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15906128
|
enQuireBio™
QP11095-150MG |
150 mg |
212.00€
150mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15916128
|
enQuireBio™
QP11095-1GRAM |
1 g |
1060.00€
1g |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
280705 | |
Research Use Only | |
TF | |
Bovine | |
MRPAVRALLA CAVLGLCLAD PERTVRWCTI STHEANKCAS FRENVLRILE SGPFVSCVKK TSHMDCIKAI SNNEADAVTL DGGLVYEAGL KPNNLKPVVA EFHGTKDNPQ THYYAVAVVK KDTDFKLNEL RGKKSCHTGL GRSAGWNIPM AKLYKELPDP QESIQRAAAN FFSASCVPCA DQSSFPKLCQ LCAGKGTDKC ACSNHEPYFG YSGAFKCLME GAGDVAFVKH STVFDNLPNP EDRKNYELLC GDNTRKSVDD YQECYLAMVP SHAVVARTVG GKEDVIWELL NHAQEHFGKD KPDNFQLFQS PHGKDLLFKD SADGFLKIPS KMDFELYLGY EYVTALQNLR ESKPPDSSKD ECMVKWCAIG HQERTKCDRW SGFSGGAIEC ETAENTEECI AKIMKGEADA MSLDGGYLYI AGKCGLVPVL AENYKTEGES CKNTPEKGYL AVAVVKTSDA NINWNNLKDK KSCHTAVDRT AGWNIPMGLL YSKINNCKFD EFFSAGCAPG SPRNSSLCAL CIGSEKGTGK ECVPNSNERY YGYTGAFRCL VEKGDVAFVK DQTVIQNTDG NNNEAWAKNL KKENFEVLCK DGTRKPVTDA ENCHLARGPN HAVVSRKDKA TCVEKILNKQ QDDFGKSVTD CTSNFCLFQS NSKDLLFRDD TKCLASIAKK TYDSYLGDDY VRAMTNLRQC STSKLLEACT FHKP | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
ATF Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Untagged | |
The protein (1 mg/ml) was lyophilized with no additives. |