missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Bovine Erythropoietin / EPO Protein

A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5987-ye-200ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15939169

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_776334.1
Erythropoietin / EPO Protein
Research Use Only
EPO
Recombinant Protein
Yeast
APARLICDSR VLERYILEAR EAENATMGCA EGCSFNENIT VPDTKVNFYA WKRMEVQQQA LEVWQGLALL SEAILRGQAL LANASQPCEA LRLHVDKAVS GLRSLTSLLR ALGAQKEAIS LPDATPSAAP LRAFTVDALS KLFRIYSNFL RGKLTLYTGE ACRRGDR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
280784
200 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali