Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine IL10 / Interleukin-10 Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) IL10 / Interleukin-10, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Specifica
Numero di accesso NP_776513.1
ID gene (immissione) 281246
Nome IL10 / Interleukin-10 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16017841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9204-YE-100UG
100 μg
1100.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16057841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9204-YE-500UG
500 μg
2650.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16027841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9204-YE-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16047841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9204-YE-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16067841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9204-YE-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16037841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9204-YE-1MG
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_776513.1
IL10 / Interleukin-10 Protein
Not determined.
Full Length
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
281246
Research Use Only
IL10
Recombinant Protein
Yeast
SRDASTLSDS SCIHLPTSLP HMLRELRAAF GKVKTFFQMK DQLHSLLLTQ SLLDDFKGYL GCQALSEMIQ FYLEEVMPQA ENHGPDIKEH VNSLGEKLKT LRLRLRRCHR FLPCENKSKA VEKVKRVFSE LQERGVYKAM SEFDIFINYI ETYMTTKMQK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.