Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine PIGR Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) PIGR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6494-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16053710
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_776568.1
PIGR Protein
Research Use Only
PIGR
Recombinant Protein
E. coli
ESRGLIKEQY EGRLALLTEP GNGTYTVILN QLTDQDTGFY WCVTDGDTRW ISTVELKVVQ GEPSLKVPKN VTAWLGEPLK LSCHFPCKFY SFEKYWCKWS NRGCSALPTQ NDGPSQAFVS CDQNSQVVSL NLDTVTKEDE GWYWCGVKEG PRYGETAAVY VAVESRVKGS QGAKQVKAAP AGAAIQSRAG EIQNKALLDP S
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
281401
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol