Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Retinol-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Retinol-binding protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Specifica
Numero di accesso NP_776589.1
ID gene (immissione) 281443
Nome Retinol-binding protein 1
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16008191
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9364-YE-100UG
100 μg
1100.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16048191
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9364-YE-500UG
500 μg
2650.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16018191
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9364-YE-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16038191
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9364-YE-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16058191
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9364-YE-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16028191
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9364-YE-1MG
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_776589.1
Retinol-binding protein 1
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
281443
Research Use Only
RBP3
Recombinant Protein
Yeast
SLGELVEGTG RLLEAHYARP EVVGQMGALL RAKLAQGAYR TAVDLESLAS QLTADLQEMS GDHRLLVFHS PGEMVAEEAP PPPPVVPSPE ELSYLIEALF KTEVLPGQLG YLRFDAMAEL ETVKAVGPQL VQLVWQKLVD TAALVVDLRY NPGSYSTAVP LLCSYFFEAE PRRHLYSVFD RATSRVTEVW TLPHVTGQRY GSHKDLYVLV SHTSGSAAEA FAHTMQDLQR ATIIGEPTAG GALSVGIYQV GSSALYASMP TQMAMSASTG EAWDLAGVEP DITVPMSVAL STARDIVTLR AKVPTVLQTA GKLVADNYAS PELGVKMAAE LSGLQSRYAR VTSEAALAEL LQADLQVLSG DPHLKTAHIP EDAKDRIPGI VPMQIPSPEV FEDLIKFSFH TNVLEGNVGY LRFDMFGDCE LLTQVSELLV EHVWKKIVHT DALIVDMRFN IGGPTSSISA LCSYFFDEGP PILLDKIYNR PNNSVSELWT LSQLEGERYG SKKSMVILTS TLTAGAAEEF TYIMKRLGRA LVIGEVTSGG CQPPQTYHVD DTDLYLTIPT ARSVGAADGS SWEGVGVVPD VAVPAEAALT RAQEMLQHT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.