Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Trypsin Protein
A cDNA sequence encoding the Trypsin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1060.00€
Specifica
Nome | Trypsin Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | 3,650 Units/mg. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15975498
|
enQuireBio™
QP10896-1MG |
1 mg |
137.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15965498
|
enQuireBio™
QP10896-10MG |
10 mg |
212.00€
10mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955498
|
enQuireBio™
QP10896-100MG |
100 mg |
1060.00€
100mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Trypsin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Bovine | |
The protein was lyophilized without any additives. |
Research Use Only | |
3,650 Units/mg. | |
Bovine | |
Untagged | |
Greater than 90% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |