missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Canine CTLA-4 Fc Chimera
Descrizione
Measured by its ability to inhibit IL-2 secretion by stimulated Jurkat human acute T cell leukemia cells. Linsley, P.S. et al. (1991) J. Exp. Med. 174:561. The ED50 for this effect is 30.0-300 ng/mL.
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_001003106.1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Bioactivity |
| Formulazione | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| ID gene (immissione) | 1493 |
| Peso molecolare | MolecularWeight-observed: 48-60 kDa, under reducing conditions.; MolecularWeight-theroretical: 40 kDa |
| Quantità | 100 μg |
| Sorgente | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived canine CTLA-4 protein Lys36-Asp161 |
| Requisiti di stoccaggio | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentrazione di endotossine | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Alias gene | CD, CD152, CD152 antigen, CD152IDDM12, CD28, celiac disease 3, CELIAC3, CTLA4, CTLA-4, cytotoxic T-lymphocyte antigen 4, cytotoxic T-lymphocyte protein 4, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4, cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4, cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase-4, GRD4, GSE, ICOS, ligand and transmembrane spliced cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?