Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine IL2 Protein
A cDNA sequence encoding the IL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome IL2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Canine
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15930349
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12414-1UG
1 μg
137.00€
1µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15950349
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12414-5UG
5 μg
212.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15940349
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12414-50UG
50 μg
1815.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
IL2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Canine
GST
IL2 Canine protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAPITS SSTKETEQQM EQLLLDLQLL LNGVNNYENP QLSRMLTFKF YTPKKATEFT HLQCLAEELK NLEEVLGLPQ SKNVHLTDTK ELISNMNVTL LKLKGSETSY NCEYDDETAT ITEFLNKWIT FSQSIFSTLT
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.