Learn More
enQuireBio™ Recombinant Carp GH Protein
A cDNA sequence encoding the GH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3180.00€
Specifica
Nome | GH Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | Carp GH is biologically active in rat 3T3 F442A preadipocytes, though its activity is 15-fold lower compared to bovine GH, but it is equally potent in vivo in promoting carp growth (Fine et al. 1993). Furthermore, carp GH forms 1:2 complex with the extra cellular domain of ovine growth hormone receptor. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15944468
|
enQuireBio™
QP10631-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15964468
|
enQuireBio™
QP10631-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954468
|
enQuireBio™
QP10631-1MG |
1 mg |
3180.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
GH Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MARVLVLLSV VLVSLLVNQG RASDNQRLFN NAVIRVQHLH QLAAKMINDF EDSLLPEERR QLSKIFPLSF CNSDYIEAPA GKDETQKSSM LKLLRISFHL IESWEFPSQS LSGTVSNSLT VGNPNQLTEK LADLKMGISV LIQACLDGQP NMDDNDSLPL PFEDFYLTMG ENNLRESFRL LACFKKDMHK VETYLRVANC RRSLDSNCTL | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Carp GH is biologically active in rat 3T3 F442A preadipocytes, though its activity is 15-fold lower compared to bovine GH, but it is equally potent in vivo in promoting carp growth (Fine et al. 1993). Furthermore, carp GH forms 1:2 complex with the extra cellular domain of ovine growth hormone receptor. | |
Carp | |
Untagged | |
The GH Carp was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.3% NaHCO3 adjusted to pH 8. |