Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Leptin Protein
A cDNA sequence encoding the Leptin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1450.00€
Specifica
Nome | Leptin Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | Biological active as evidenced by inducing proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. Its activity is however 5-10 fold lower as compared to mammalian leptins. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15955048
|
enQuireBio™
QP10747-20UG |
20 μg |
137.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935048
|
enQuireBio™
QP10747-100UG |
100 μg |
212.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945048
|
enQuireBio™
QP10747-1MG |
1 mg |
1450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Leptin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCWRPLCRLW SYLVYVQAVP CQIFQDDTKT LIKTIVTRIN DISHTSVSAK QRVTGLDFIP GLHPILSLSK MDQTLAVYQQ VLTSLPSQNV LQIANDLENL RDLLHLLAFS KSCSLPQTSG LQKPESLDGV LEASLYSTEV VALSRLQGSL QDILQQLDIS PEC | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Biological active as evidenced by inducing proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. Its activity is however 5-10 fold lower as compared to mammalian leptins. | |
Chicken | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3. |