Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chlamydia W4 Protein
A cDNA sequence encoding the Chlamydia W4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | W4 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Chlamydia |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15927198
|
enQuireBio™
QP11416-100UG |
100 μg |
238.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15947198
|
enQuireBio™
QP11416-500UG |
500 μg |
910.00€
500µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15937198
|
enQuireBio™
QP11416-1MG |
1 mg |
1815.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
W4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Chlamydia | |
Untagged | |
Protein is >90% pure as determined by SDS PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
(1 mg/1ml) 20mM Tris-HCl, pH 7.2, 50% glycerol and 1.5M urea. |