missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chlamydia W4-W5 Protein
A cDNA sequence encoding the Chlamydia W4-W5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | W4-W5 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Chlamydia |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15957198
|
enQuireBio™
QP11417-100UG |
100 μg |
238.00€
100µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15977198
|
enQuireBio™
QP11417-500UG |
500 μg |
910.00€
500µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15967198
|
enQuireBio™
QP11417-1MG |
1 mg |
1815.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
W4-W5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Chlamydia | |
Untagged | |
Chlamydia W4-W5 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
10mM Tris-HCl, pH 6.5, 100mM Sodium Phosphate and 8M urea. |