Learn More
enQuireBio™ Recombinant CMV CMV Pp28 Protein
A cDNA sequence encoding the CMV Pp28 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1515.00€
Specifica
Nome Pp28 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività CMV
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15997338
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11463-100UG
100 μg
238.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15917348
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11463-500UG
500 μg
910.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15907348
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11463-1MG
1 mg
1515.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Pp28 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
CMV
Untagged
CMV Pp28 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
25mM Tris-Hcl pH 7.2, 1mM EDTA and 50% glycerol.