missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus/Rhesus Macaque Nectin-1 Protein
Descrizione
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human Nectin-3 His-tag (Catalog # 3064-N3 ) is immobilized at 1 μg/mL (100 μL/well), Recombinant Cynomolgus Monkey/Rhesus Macaque Nectin-1 Fc Chimera (Catalog # 10287-N1) binds with an ED50 of 2.5-20 ng/mL.
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | XP_005579992.1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Bioactivity |
| Formulazione | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| ID gene (immissione) | 5818 |
| Peso molecolare | M.W. (Observed): 87-101 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 62 kDa |
| Nome | CD111, CD111 antigen, CLPED1ectodermal dysplasia 4 (Margarita Island type), ED4, Herpes virus entry mediator C, Herpesvirus entry mediator C, Herpesvirus Ig-like receptor, HIgRPVRR, HveC, HVECpoliovirus receptor-like 1, MGC142031, Nectin1, Nectin-1, OFC7nectin 1, poliovirus receptor-related 1 (herpesvirus entry mediator C), poliovirus receptor-related protein 1, PRR, PRR1, PRR1MGC16207, PVRL1, PVRR1, PVRR1nectin-1, SK-12 |
| Quantità | 100 μg |
| Sorgente | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived Nectin-1 protein Cynomolgus Monkey/Rhesus Macaque Nectin-1 (Gln31-Gly349) (N-terminus) Accession # XP_005579992.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Requisiti di stoccaggio | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentrazione di endotossine | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?