Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-1 32kDa Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue Envelope-1 32kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome Dengue Envelope-1 32kDa Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Dengue Virus
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15937838
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11624-100UG
100 μg
238.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15957838
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11624-500UG
500 μg
910.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15947838
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11624-1MG
1 mg
1815.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Dengue Envelope-1 32kDa Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Dengue Virus
His
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Phosphate buffered saline, pH 7.4.