missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-2 Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue Envelope-2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7270.00€
Specifica
Nome | Dengue Envelope-2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Dengue Virus |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15917848
|
enQuireBio™
QP11626-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15997838
|
enQuireBio™
QP11626-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15907848
|
enQuireBio™
QP11626-1MG |
1 mg |
7270.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Dengue Envelope-2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Dengue Virus | |
Untagged | |
Protein is >95% pure as determined by 12.5% SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
Dengue Envelope-2 protein solution in 1xD-PBS, pH 7.4, 0.1% Thimerosal, 5mM EDTA, 1microg/ml of Leupeptin, Aprotinin and Pepstatin A. |