Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue virus Dengue Virus Serotype 4 VLP Protein
Recombinant Protein
1300.00€ - 2610.00€
Specifica
Nome | Serotype 4 VLP Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Untested |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Dengue virus |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15934008
|
enQuireBio™
QP10484-100UG |
100 μg |
1300.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944008
|
enQuireBio™
QP10484-250UG |
250 μg |
2610.00€
250µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Serotype 4 VLP Protein | |
Untested | |
Dengue virus | |
Native | |
>95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
10mM sodium phosphate, 20mM sodium citrate, 154mM sodium chloride, pH7.4. |