Learn More
enQuireBio™ Recombinant Denis GH Protein
A cDNA sequence encoding the GH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3180.00€
Specifica
Nome GH Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Denis
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15928938
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11961-10UG
10 μg
137.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15948938
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11961-50UG
50 μg
212.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15938938
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11961-1MG
1 mg
3180.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
GH Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Denis
Untagged
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MDRVVLMLSV MSLGVSSQPI TDGQRLFSIA VSRVQHLHLL AQRLFSDFES SLQTEEQRQL NKIFLQDFCN SDYIISPIDK HETQRSSVLK LLSISYRLVE SWEFPSRSLS GGSAPRNQIS PKLSELKTGI HLLIRANEDG AEIFPDSSAL QLAPYGNYYQ SLGTDESLRR TYELLACFKK DMHKVETYLT VAKCRLSPEA NCTL
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.