missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Annexin A13 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) Annexin A13, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 4075.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001003255.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 403935 |
Nome | Annexin A13 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16017371
|
enQuireBio™
QP8980-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16037371
|
enQuireBio™
QP8980-YE-1MG |
1 mg |
4075.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16027371
|
enQuireBio™
QP8980-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16047371
|
enQuireBio™
QP8980-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16057371
|
enQuireBio™
QP8980-YE-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16067371
|
enQuireBio™
QP8980-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001003255.1 | |
Annexin A13 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Dog | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
403935 | |
Research Use Only | |
ANXA13 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GNRHAKAKSH HGFDVDHDAK KLNKACKGMG TDEAAIIEIL SSRTSDERQQ IKQKYKATYG KDLEEVFKSD LSGNFEKTAL ALLDRPSEYD ARQLQKAMKG LGTDEAVLIE ILCTRTNKEI MAIKEAYQRL FDRSLESDVK ADTSGNLKAI LVSLLQANRD EGDDVDKDLA GQDAKDLYDA GDGRWGTDEL AFNEVLAKRS HKQLRATFQA YQILIDKDIE EAIEAETSGD LQKAYLTLVR CARDQEGYFA DRLYKSMKGT GTDEETLIHI IVTRAEVDLQ GIKAKFQEKY QKSLSDMVRS DTSGDFQKLL VALLH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |