Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog CMA1 / Chymase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) CMA1 / Chymase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5843-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15938179
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001013442.1
CMA1 / Chymase 1 Protein
Research Use Only
CMA1
Recombinant Protein
E. coli
IIGGTESKPH SRPYMAHLEI LTLRNHLASC GGFLIRRNFV LTAAHCAGRF IMVTLGAHNI QKKEDTWQKL EVIKQFPHPK YDDLTLRHDI MLLKLKEKAN LTLAVGTLPL SPQFNFVPPG RMCRVAGWGK RQVNGSGSDT LQEVKLRLMD PQACRHYMAF DHNLQLCVGN PRKTKSAFKG DSGGPLLCAG VAQGIVSYGQ NDAKPPAVFT RISHYRPWIN KVLKQNKA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
490628
200 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol