Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog G-CSF / CSF3 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) G-CSF / CSF3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5878-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15938399
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
G-CSF / CSF3 Protein
Research Use Only
CSF3
Recombinant Protein
E. coli
MAPLGPTGPL PQSFLLKCLE QMRKVQADGT ALQETLCATH QLCHPEELVL LGHALGIPQP PLSSCSSQAL QLMGCLRQLH SGLFLYQGLL QALAGISPEL APTLDTLQLD TTDFAINIWQ QMEDLGMAPA VPPTQGTMPA FTSAFQRRAG GVLVASNLQS FLELAYRALR HFAKP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol