Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog IL-18 / IL-1F4 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) IL-18 / IL-1F4, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001003169.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 403796 |
Nome | IL-18 / IL-1F4 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16093621
|
enQuireBio™
QP8263-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16013631
|
enQuireBio™
QP8263-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16003631
|
enQuireBio™
QP8263-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16023631
|
enQuireBio™
QP8263-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16033631
|
enQuireBio™
QP8263-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16043631
|
enQuireBio™
QP8263-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001003169.1 | |
IL-18 / IL-1F4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Dog | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
403796 | |
Research Use Only | |
IL18 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
YFGKLEPKLS IIRNLNDQVL FVNEGNQPVF EDMPDSDCTD NAPHTIFIIY MYKDSLTRGL AVTISVKYKT MSTLSCKNKT ISFQKMSPPD SINDEGNDII FFQRSVPGHD DKIQFESSLY KGHFLACKKE NDLFKLILKD KDENGDKSIM FTVQNKS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |