Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Cell division protein FtsZ Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O6:H1 (strain CFT073 / ATCC 700928 / UPEC) Cell division protein FtsZ, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso WP_000462776.1
Nome Cell division protein FtsZ Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene ftsZ
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16028210
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7325-EC-100UG
100 μg
985.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16048210
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7325-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16038210
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7325-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16058210
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7325-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16068210
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7325-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16078210
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7325-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
WP_000462776.1
Research Use Only
ftsZ
Recombinant Protein
E. coli
MFEPMELTND AVIKVIGVGG GGGNAVEHMV RERIEGVEFF AVNTDAQALR KTAVGQTIQI GSGITKGLGA GANPEVGRNA ADEDRDALRA ALEGADMVFI AAGMGGGTGT GAAPVVAEVA KDLGILTVAV VTKPFNFEGK KRMAFAEQGI TELSKHVDSL ITIPNDKLLK VLGRGISLLD AFGAANDVLK GAVQGIAELI TRPGLMNVDF ADVRTVMSEM GYAMMGSGVA SGEDRAEEAA EMAISSPLLE DIDLSGARGV LVNITAGFDL RLDEFETVGN TIRAFASDNA TVVIGTSLDP DMNDELRVTV VATGIGMDKR PEITLVTNKQ VQQPVMDRYQ QHGMAPLTQE QKPVAKVVND NAPQTAKEPD YLDIPAFLRK QAD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Cell division protein FtsZ Protein
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol