Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Cell division protein ZipA Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Cell division protein ZipA, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00€ - 3745.00€
Specifica
Numero di accesso NP_416907.1
ID gene (immissione) 946869
Nome Cell division protein ZipA Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16036890
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6957-10UG
10 μg
440.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16076890
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6957-50UG
50 μg
630.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16026890
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6957-100UG
100 μg
1070.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16056890
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6957-200UG
200 μg
1765.00€
200µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16066890
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6957-500UG
500 μg
2360.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16046890
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6957-1MG
1 mg
3745.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
NP_416907.1
Cell division protein ZipA Protein
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
946869
Research Use Only
zipA
Recombinant Protein
E. coli
MMQDLRLILI IVGAIAIIAL LVHGFWTSRK ERSSMFRDRP LKRMKSKRDD DSYDEDVEDD EGVGEVRVHR VNHAPANAQE HEAARPSPQH QYQPPYASAQ PRQPVQQPPE AQVPPQHAPH PAQPVQQPAY QPQPEQPLQQ PVSPQVAPAP QPVHSAPQPA QQAFQPAEPV AAPQPEPVAE PAPVMDKPKR KEAVIIMNVA AHHGSELNGE LLLNSIQQAG FIFGDMNIYH RHLSPDGSGP ALFSLANMVK PGTFDPEMKD FTTPGVTIFM QVPSYGDELQ NFKLMLQSAQ HIADEVGGVV LDDQRRMMTP QKLREYQDII REVKDANA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.