Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli COAA Protein
A cDNA sequence encoding the COAA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | COAA Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | E. coli |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15917388
|
enQuireBio™
QP11477-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15907388
|
enQuireBio™
QP11477-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15997378
|
enQuireBio™
QP11477-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
COAA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
E. coli | |
His | |
The COAA solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSIKEQ TLMTPYLQFD RNQWAALRDS VPMTLSEDEI ARLKGINEDL SLEEVAEIYL PLSRLLNFYI SSNLRRQAVL EQFLGTNGQR IPYIISIAGS VAVGKSTTAR VLQALLSRWP EHRRVELITT DGFLHPNQVL KERGLMKKKG FPESYDMHRL VKFVSDLKSG VPNVTAPVYS HLIYDVIPDG DKTVVQPDIL ILEGLNVLQS GMDYPHDPHH VFVSDFVDFS IYVDAPEDLL QTWYINRFLK FREGAFTDPD SYFHNYAKLT KEEAIKTAMT LWKEINWLNL KQNILPTRER ASLILTKSAN HAVEEVRLRK | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |