Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli GLDA Protein
A cDNA sequence encoding the GLDA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 948440 |
---|---|
Nome | GLDA Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Simbolo del gene | gldA |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15924508
|
enQuireBio™
QP10644-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15904508
|
enQuireBio™
QP10644-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15914508
|
enQuireBio™
QP10644-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
948440 | |
Research Use Only | |
gldA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDRIIQS PGKYIQGADV INRLGEYLKP LAERWLVVGD KFVLGFAQST VEKSFKDAGL VVEIAPFGGE CSQNEIDRLR GIAETAQCGA ILGIGGGKTL DTAKALAHFM GVPVAIAPTI ASTDAPCSAL SVIYTDEGEF DRYLLLPNNP NMVIVDTKIV AGAPARLLAA GIGDALATWF EARACSRSGA TTMAGGKCTQ AALALAELCY NTLLEEGEKA MLAAEQHVVT PALERVIEAN TYLSGVGFES GGLAAAHAVH NGLTAIPDAH HYYHGEKVAF GTLTQLVLEN APVEEIETVA ALSHAVGLPI TLAQLDIKED VPAKMRIVAE AACAEGETIH NMPGGATPDQ VYAALLVADQ YGQRFLQEWE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
GLDA Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity: > 14 Units/ml. One unit will oxidize 1.0 umole of glycerol to dihydroxyacetone per minute at pH 8.0 at 25C. | |
E. coli | |
His | |
GLDA protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |