Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Glutamate-pyruvate aminotransferase AlaC Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Glutamate-pyruvate aminotransferase AlaC, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00€ - 3745.00€
Specifica
Numero di accesso NP_416880.1
ID gene (immissione) 946850
Nome Glutamate-pyruvate aminotransferase AlaC Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16056840
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6950-10UG
10 μg
440.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16096840
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6950-50UG
50 μg
630.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16046840
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6950-100UG
100 μg
1070.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16076840
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6950-200UG
200 μg
1765.00€
200µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16086840
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6950-500UG
500 μg
2360.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16066840
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6950-1MG
1 mg
3745.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
NP_416880.1
Glutamate-pyruvate aminotransferase AlaC Protein
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
946850
Research Use Only
alaC
Recombinant Protein
E. coli
MADTRPERRF TRIDRLPPYV FNITAELKMA ARRRGEDIID FSMGNPDGAT PPHIVEKLCT VAQRPDTHGY STSRGIPRLR RAISRWYQDR YDVEIDPESE AIVTIGSKEG LAHLMLATLD HGDTVLVPNP SYPIHIYGAV IAGAQVRSVP LVEGVDFFNE LERAIRESYP KPKMMILGFP SNPTAQCVEL EFFEKVVALA KRYDVLVVHD LAYADIVYDG WKAPSIMQVP GARDVAVEFF TLSKSYNMAG WRIGFMVGNK TLVSALARIK SYHDYGTFTP LQVAAIAALE GDQQCVRDIA EQYKRRRDVL VKGLHEAGWM VEMPKASMYV WAKIPEPYAA MGSLEFAKKL LNEAKVCVSP GIGFGDYGDT HVRFALIENR DRIRQAIRGI KAMFRADGLL PASSKHIHEN AE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.