Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli LACTB Protein
A cDNA sequence encoding the LACTB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
212.00€ - 5450.00€
Specifica
ID gene (immissione) 948669
Nome LACTB Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene ampC
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15940699
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12522-1MG
1 mg
212.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15930699
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12522-10MG
10 mg
1365.00€
10mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15950699
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12522-50MG
50 mg
5450.00€
50mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
948669
Research Use Only
ampC
E. coli
Untagged
The LACTB enzyme (1 mg/ml) is supplied in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
LACTB Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAPQQINDIV HRTITPLIEQ QKIPGMAVAV IYQGKPYYFT WGYADIAKKQ PVTQQTLFEL GSVSKTFTGV LGGDAIARGE IKLSDPTTKY WPELTAKQWN GITLLHLATY TAGGLPLQVP DEVKSSSDLL RFYQNWQPAW APGTQRLYAN SSIGLFGALA VKPSGLSFEQ AMQTRVFQPL KLNHTWINVP PAEEKNYAWG YREGKAVHVS PGALDAEAYG VKSTIEDMAR WVQSNLKPLD INEKTLQQGI QLAQSRYWQT GDMYQGLGWE MLDWPVNPDS IINGSDNKIA LAARPVKAIT PPTPAVRASW VHKTGATGGF GSYVAFIPEK ELGIVMLANK NYPNPARVDA AWQILNALQ
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.