missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Lipid kinase YegS Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Lipid kinase YegS, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00€ - 3745.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_416590.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 946626 |
Nome | Lipid kinase YegS Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16056900
|
enQuireBio™
QP6965-10UG |
10 μg |
440.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16096900
|
enQuireBio™
QP6965-50UG |
50 μg |
630.00€
50µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16046900
|
enQuireBio™
QP6965-100UG |
100 μg |
1070.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16076900
|
enQuireBio™
QP6965-200UG |
200 μg |
1765.00€
200µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16086900
|
enQuireBio™
QP6965-500UG |
500 μg |
2360.00€
500µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16066900
|
enQuireBio™
QP6965-1MG |
1 mg |
3745.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_416590.1 | |
Lipid kinase YegS Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
946626 | |
Research Use Only | |
yegS | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAEFPASLLI LNGKSTDNLP LREAIMLLRE EGMTIHVRVT WEKGDAARYV EEARKFGVAT VIAGGGDGTI NEVSTALIQC EGDDIPALGI LPLGTANDFA TSVGIPEALD KALKLAIAGD AIAIDMAQVN KQTCFINMAT GGFGTRITTE TPEKLKAALG SVSYIIHGLM RMDTLQPDRC EIRGENFHWQ GDALVIGIGN GRQAGGGQQL CPNALINDGL LQLRIFTGDE ILPALVSTLK SDEDNPNIIE GASSWFDIQA PHDITFNLDG EPLSGQNFHI EILPAALRCR LPPDCPLLR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |