Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli NANA Protein
A cDNA sequence encoding the NANA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | NANA Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | E. coli |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15961539
|
enQuireBio™
QP12787-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15951539
|
enQuireBio™
QP12787-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941539
|
enQuireBio™
QP12787-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NANA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
E. coli | |
His | |
The NANA protein solution (1 mg/ml) 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MATNLRGVMA ALLTPFDQQQ ALDKASLRRL VQFNIQQGID GLYVGGSTGE AFVQSLSERE QVLEIVAEEA KGKIKLIAHV GCVSTAESQQ LAASAKRYGF DAVSAVTPFY YPFSFEEHCD HYRAIIDSAD GLPMVVYNIP ALSGVKLTLD QINTLVTLPGVGALKQTSGD LYQMEQIRRE HPDLVLYNGY DEIFASGLLA GADGGIGSTY NIMGWRYQGI VKALKEGDIQ TAQKLQTECN KVIDLLIKTG VFRGLKTVLH YMDVVSVPLC RKPFGPVDEK YLPELKALAQ QLMQERG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |