Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli NFNB Protein
A cDNA sequence encoding the NFNB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | NFNB Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | E. coli |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15941709
|
enQuireBio™
QP12838-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15931709
|
enQuireBio™
QP12838-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15921709
|
enQuireBio™
QP12838-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NFNB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
E. coli | |
His | |
1 mg/ml solution containing 20mM Tris pH 8.0, 1mM DTT, 0.05M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDIISVALKR HSTKAFDASK KLTPEQAEQI KTLLQYSPSS TNSQPWHFIV ASTEEGKARV AKSAAGNYVF NERKMLDASH VVVFCAKTAM DDVWLKLVVD QEDADGRFAT PEAKAANDKG RKFFADMHRK DLHDDAEWMA KQVYLNVGNF LLGVAALGLD AVPIEGFDAA ILDAEFGLKE KGYTSLVVVP VGHHSVEDFN ATLPKSRLPQ NITLTEV | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |