Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli NTH Protein
A cDNA sequence encoding the NTH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 947122 |
---|---|
Nome | NTH Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | nth |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15961869
|
enQuireBio™
QP12892-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941869
|
enQuireBio™
QP12892-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15951869
|
enQuireBio™
QP12892-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
947122 | |
Research Use Only | |
nth | |
E. coli | |
His | |
The NTH solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT, 0.1mM PMSF and 40% glycerol. |
NTH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNKAKRLEIL TRLRENNPHP TTELNFSSPF ELLIAVLLSA QATDVSVNKA TAKLYPVANT PAAMLELGVE GVKTYIKTIG LYNSKAENII KTCRILLEQH NGEVPEDRAA LEALPGVGRK TANVVLNTAF GWPTIAVDTH IFRVCNRTQF APGKNVEQVE EKLLKVVPAE FKVDCHHWLI LHGRYTCIAR KPRCGSCIIE DLCEYKEKVD I | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |