Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Protein FimH Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Protein FimH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7372-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16058530
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_418740.1
Protein FimH Protein
Research Use Only
fimH
Recombinant Protein
E. coli
FACKTANGTA IPIGGGSANV YVNLAPVVNV GQNLVVDLST QIFCHNDYPE TITDYVTLQR GSAYGGVLSN FSGTVKYSGS SYPFPTTSET PRVVYNSRTD KPWPVALYLT PVSSAGGVAI KAGSLIAVLI LRQTNNYNSD DFQFVWNIYA NNDVVVPTGG CDVSARDVTV TLPDYPGSVP IPLTVYCAKS QNLGYYLSGT TADAGNSIFT NTASFSPAQG VGVQLTRNGT IIPANNTVSL GAVGTSAVSL GLTANYARTG GQVTAGNVQS IIGVTFVYQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
948847
50 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-GST
Tris-based buffer, 50% glycerol