Learn More
Novus Biologicals Recombinant E. coli RNase P protein component Protein
Codice prodotto. 18366475 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
250 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µg
20µg
250µg
50µg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18366475 100 μg 100µg
18330892 50 μg 50µg
18373665 20 μg 20µg
18381286 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 18366475 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP312867100UG
A recombinant protein corresponding to the amino acids 1-119 of E. coli rnpA
Amino Acid Sequence: MVKLAFPREL RLLTPSQFTF VFQQPQRAGT PQITILGRLN SLGHPRIGLT VAKKNVRRAH ERNRIKRLTR ESFRLRQHEL PAMDFVVVAK KGVADLDNRA LSEALEKLWR RHCRLARGS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Numero di accesso NP_418159.1
Concentrazione 0.25 mg/ml
Da utilizzare con (applicazione) SDS-PAGE
Formulazione PBS (pH 7.4), 10% glycerol
ID gene (immissione) 948215
Peso molecolare M.W. theroretical: 13.7 kDa
Quantità 100 μg
Sorgente E. Coli
Requisiti di stoccaggio Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Concentrazione di endotossine <:1 EU / 1 ug of protein (determined by LAL method)
Simbolo del gene rnaP
Research Category Epigenetics
Purity or Quality Grade >90%, by SDS-PAGE
Proteine RNase P protein component