Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli TNAA Protein
A cDNA sequence encoding the TNAA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | TNAA Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | E. coli |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15944629
|
enQuireBio™
QP13764-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15934629
|
enQuireBio™
QP13764-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15924629
|
enQuireBio™
QP13764-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
TNAA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
E. coli | |
His | |
The TNAA solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMENFKHL PEPFRIRVIE PVKRTTRAYR EEAIIKSGMN PFLLDSEDVF IDLLTDSGTG AVTQSMQAAM MRGDEAYSGS RSYYALAESV KNIFGYQYTI PTHQGRGAEQ IYIPVLIKKR EQEKGLDRSK MVAFSNYFFD TTQGHSQING CTVRNVYIKE AFDTGVRYDF KGNFDLEGLE RGIEEVGPNN VPYIVATITS NSAGGQPVSL ANLKAMYSIA KKYDIPVVMD SARFAENAYF IKQREAEYKD WTIEQITRET YKYADMLAMS AKKDAMVPMG GLLCMKDDSF FDVYTECRTL CVVQEGFPTY GGLEGGAMER LAVGLYDGMN LDWLAYRIAQ VQYLVDGLEE IGVVCQQAGG HAAFVDAGKL LPHIPADQFP AQALACELYK VAGIRAVEIG SFLLGRDPKT GKQLPCPAEL LRLTIPRATY TQTHMDFIIE AFKHVKENAA NIKGLTFTYE PKVLRHFTAK LKEV | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |