Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli UDP-glucose 6-dehydrogenase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) UDP-glucose 6-dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso NP_416532.1
ID gene (immissione) 946571
Nome UDP-glucose 6-dehydrogenase Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16057001
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8889-EC-100UG
100 μg
985.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16077001
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8889-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16067001
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8889-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16087001
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8889-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16097001
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8889-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16007011
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8889-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_416532.1
UDP-glucose 6-dehydrogenase Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
946571
Research Use Only
ugd
Recombinant Protein
E. coli
KITISGTGYV GLSNGLLIAQ NHEVVALDIL PSRVAMLNDR ISPIVDKEIQ QFLQSDKIHF NATLDKNEAY RDADYVIIAT PTDYDPKTNY FNTSSVESVI KDVVEINPYA VMVIKSTVPV GFTAAMHKKY RTENIIFSPE FLREGKALYD NLHPSRIVIG ERSERAERFA ALLQEGAIKQ NIPMLFTDST EAEAIKLFAN TYLAMRVAYF NELDSYAESL GLNSRQIIEG VCLDPRIGNH YNNPSFGYGG YCLPKDTKQL LANYQSVPNN LISAIVDANR TRKDFIADAI LSRKPQVVGI YRLIMKSGSD NFRASSIQGI MKRIKAKGVE VIIYEPVMKE DSFFNSRLER DLATFKQQAD VIISNRMAEE LKDVADKVYT RDLFGSD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.