Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli UNG Protein
A cDNA sequence encoding the UNG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 947067 |
---|---|
Nome | UNG Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | ung |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15975049
|
enQuireBio™
QP13895-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955049
|
enQuireBio™
QP13895-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15965049
|
enQuireBio™
QP13895-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
947067 | |
Research Use Only | |
ung | |
E. coli | |
His | |
UNG protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
UNG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMANELTW HDVLAEEKQQ PYFLNTLQTV ASERQSGVTI YPPQKDVFNA FRFTELGDVK VVILGQDPYH GPGQAHGLAF SVRPGIAIPP SLLNMYKELE NTIPGFTRPN HGYLESWARQ GVLLLNTVLT VRAGQAHSHA SLGWETFTDK VISLINQHRE GVVFLLWGSH AQKKGAIIDK QRHHVLKAPH PSPLSAHRGF FGCNHFVLAN QWLEQRGETP IDWMPVLPAE SE | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |