missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant EBV p18 Protein

A cDNA sequence encoding the EBV p18 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

389.00€ - 2270.00€

Specifica

Nome p18 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività EBV
Visualizza altre specifiche

Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15948178
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11733-GST-EC-100UG
100 μg
389.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15968178
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11733-GST-EC-500UG
500 μg
1210.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15958178
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11733-GST-EC-1MG
1 mg
2270.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

p18 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
EBV
GST
3.8 mg/ml in 50mM Tris-HCl, pH 8.0.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
ASAGTGALAS SAPSTAVAQS ATPSVSSSIS SLRAATSGAT AAASAAAAVD TGSGGGGQPH DTAPRGARKK Q
Protein is >90% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications