Learn More
enQuireBio™ Recombinant Equine IFN g Protein
A cDNA sequence encoding the IFN g was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) 100034181
Nome IFN g Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Simbolo del gene IFNG
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15944618
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10675-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15934618
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10675-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15924618
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10675-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
100034181
Research Use Only
IFNG
Recombinant Protein
E. coli
QAAFFKEIEN LKEYFNASNP DVGDGGPLFL DILKNWKEDS DKKIIQSQIV SFYFKLFENL KDNQVIQKSM DTIKEDLFVK FFNSSTSKLE DFQKLIQIPV NDLKVQRKAI SELIKVMNDL SPKANLRKRK RSQNPFRGRR ALQ
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
IFN g Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The ED50 as determined by an anti-viral assay using human HeLa cells infected with encephalomyocarditis (EMC) virus is less than 10.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 105 IU/mg.
Equine
Untagged
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4 and 5% trehalose.