missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant H. pylori Vacuolating cytotoxin autotransporter Protein

A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (Campylobacter pylori) Vacuolating cytotoxin autotransporter, was expressed in the hosts and tags indicated.

309.00€ - 3405.00€

Specifica

Nome Vacuolating cytotoxin autotransporter Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene vacA
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Visualizza altre specifiche

Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16010021
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7651-EC-100UG
100 μg
985.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16030021
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7651-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16020021
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7651-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16040021
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7651-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16050021
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7651-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16060021
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7651-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

Vacuolating cytotoxin autotransporter Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
H. pylori
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Research Use Only
vacA
Recombinant Protein
E. coli
KYEKPTNVWA NAIGGTSLNN GSNASLYGTS AGVDAYLNGE VEAIVGGFGS YGYSSFSNQA NSLNSGANNT NFGVYSRIFA NQHEFDFEAQ GALGSDQSSL NFKSALLQDL NQSYHYLAYS ATTRASYGYD FAFFRNALVL KPSVGVSYNH LGSTNFKSNS NQVALSNGSS SQHLFNANAN VEARYYYGDT SYFYMNAGVL QEFARFGSNN AVSLNTFKVN ATRNPLNTHA RVMMGGELQL AKEVFLNLGV VYLHNLISNA SHFASNLGMR YSF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications