Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis B HBsAg adr CHO Protein
A cDNA sequence encoding the HBsAg adr CHO was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1300.00€
Specifica
Nome Hepatitis B HBsAg adr CHO Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Hepatitis B
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15939448
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12124-20UG
20 μg
137.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15919448
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12124-100UG
100 μg
212.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15929448
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12124-1MG
1 mg
1300.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Hepatitis B HBsAg adr CHO Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis B
Untagged
Sterile Filtered solution containing 20mM PB and 154mM NaCl, pH 7.1.
Research Use Only
Recombinant Protein
Hepatitis B
MENTASGFLG PLLVLQAGFF LLTRILTIPQ SLDSWWTSLN FLGGAPTCPG QNSQSPTSNH SPTSCPPICP GYRWMCLRRF IIFLFILLLC LIFLLVLLDY HGMLPVCPLL PGTSTTSTGP CKTCTIPAQG TSMFPSCCCT KPSDGNCTCI PIPSSWAFAR FLWEWASVRF SWLSLLVPFV QWFVGLSPTV WLSVIWMMWY WGPSLYNILS PFLPLLPIFF CLWVYI
Greater than 95.0% as determined by RP-HPLC.