Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis B HBsAg preS2 Protein
A cDNA sequence encoding the HBsAg preS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2815.00€
Specifica
Nome | Hepatitis B HBsAg preS2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Hepatitis B |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15999458
|
enQuireBio™
QP12129-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15919468
|
enQuireBio™
QP12129-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15909468
|
enQuireBio™
QP12129-1MG |
1 mg |
2815.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Hepatitis B HBsAg preS2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis B | |
Untagged | |
HBsAg protein was lyophilized from 0.2?m filtered (1 mg/ml) solution in 20mM PBS, pH 7.4 and 50mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQWNSTTFHQALLDPKVRGLYFPAGGSSSGTVNPVPTTASP ISSIFSRTGDPAPN | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |