missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV Core Genotype-3b Protein

A cDNA sequence encoding the HCV Core Genotype-3b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP12152-100ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15989528

  • 238.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

Hepatitis C HCV Core Genotype-3b Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
25mM Tris-Hcl pH 8.0, 0.2% Triton-X, 1.5M urea and 50% glycerol.
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis C
GST
HCV Core Genotype-3b protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali