Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS3 Genotype-2b Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS3 Genotype-2b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome Hepatitis C HCV NS3 Genotype-2b Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Hepatitis C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15939578
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12167-GST-100UG
100 μg
238.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15959578
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12167-GST-500UG
500 μg
910.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15949578
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12167-GST-1MG
1 mg
1815.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Hepatitis C HCV NS3 Genotype-2b Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis C
GST
HCV NS3 Genotype-2b protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
1.5M urea, 25mM Tris-HCl pH 8.0, 0.2% Triton-X and 50% Glycerol.