Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS4 a+b Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS4 a+b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
389.00€ - 2270.00€
Specifica
Nome | Hepatitis C HCV NS4 a+b Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Hepatitis C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15939608
|
enQuireBio™
QP12178-B-100UG |
100 μg |
389.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15959608
|
enQuireBio™
QP12178-B-500UG |
500 μg |
1365.00€
500µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15949608
|
enQuireBio™
QP12178-B-1MG |
1 mg |
2270.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Hepatitis C HCV NS4 a+b Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis C | |
Biotin | |
(1 mg/ml) 20mM Tris-HCl pH 8 and 8M urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
1658 TWVLVGGVLAALAAYCLSTGCVVIVGRVVLSGKPAIIPDREVLYREFDEMEECSQHLPYIEQGMMLAEQFKQKALGLLQTASRQAEVIAPAVQTNWQKLETFWAKHMWNFISGIQYLAGLSTLPGNPAIASLMAFTAAVTSPLTTSQTLLFNILGGWVAAQLAAPGAATAFVGAGLAGAAIGSVGLGKVLIDILAGYGAGVAGAL 1863 | |
HCV NS4 a+b Biotin protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |