Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) polyProtein
A DNA sequence encoding the Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) (HCV) Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) polyprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00€ - 3745.00€
Especificaciones
Nome | Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) polyProtein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Lunghezza della proteina | Partial (see sequence information for more details). |
Product Type | Recombinant Protein |
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
16026950
|
enQuireBio™
QP6996-10UG |
10 μg |
440.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16056950
|
enQuireBio™
QP6996-20UG |
20 μg |
570.00€
20µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16046950
|
enQuireBio™
QP6996-200UG |
200 μg |
1765.00€
200µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16066950
|
enQuireBio™
QP6996-500UG |
500 μg |
2360.00€
500µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16036950
|
enQuireBio™
QP6996-1MG |
1 mg |
3745.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifications
Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) polyProtein | |
Not determined. | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
YQVRNSTGLY HVTNDCPNSS IVYEAADAIL HTPGCVPCVR EGNASRCWVA MTPTVATRDG KLPATQLRRH IDLLVGSATL CSALYVGDLC GSVFLVGQLF TFSPRRHWTT QGCNCSIYPG HITGHRMAWD MMMN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Hepatitis | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |